missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes PKR, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
PKR Synthetisches Peptid, PEP-0418, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem PKR überein. PEP-0418 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20284 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 5610 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | P19525 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Human PKR |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur