missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human Plateable Hepatocytes, Metabolism Qualified

Artikelnummer. 10335678
Click to view available options
Menge:
1 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10335678

Marke: Gibco™ HMCPMS

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Humane plattierbare Hepatozyten, Metabolismus qualifiziert

Diese kryokonservierten menschlichen Hepatozyten eignen sich für den Einsatz in plattierten Stoffwechselanwendungen.

Zellen pro Fläschchen: 4-8 Millionen

Prototypische Cytochrom-P450-Substrate Midazolam, Tolbutamid und Dextromethorphan wurden zur Beurteilung der enzymatischen Funktion von CYP3A4⁄5, CYP2C9 und CYP2D6 verwendet. Das Verschwinden der Muttersubstanz wurde durch LC-MS⁄MS-Analyse überwacht und die intrinsischen Clearance (CLint)-Werte durch lineare Regression bestimmt.

Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie benötigen, mit GIBCO Hepatozyten
Qualitativ hochwertige Hepatozyten mit hoher Lebensfähigkeit, in-vivo-ähnlichen Enzymexpressionsniveaus und einer korrekten Zellmorphologie, die die Möglichkeit verbessern, In-vitro⁄In-vivo-Korrelationen zu zeichnen und fundierte Entscheidungen über das Schicksal einer Verbindung zu treffen. Erfahrene Techniker und firmeneigene Isolierungstechniken in Kombination mit strengen Freigabespezifikationen gewährleisten, dass Sie eine der hochwertigsten kryokonservierten Hepatozyten erhalten.

Jede Charge wird auf Folgendes getestet:
  • Enzymaktivitäten der Phase I und II
  • Richtige Morphologie
  • Viabilitäten im Allgemeinen > 75 %
  • Adhäsionseffizienz
  • Bildung und Integrität von Monolayer

    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.

    Weiterführende Links:

    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten

    Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.

    Hinweis:
    Diese Produkte müssen in LN2-Dampfdewars ausgeliefert werden, daher können zusätzliche Gebühren anfallen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Inhalt und Lagerung In einem Kryolagerungs-Dewar oder Gefrierschrank bei -135 °C lagern.
    Zelltyp Hepatozytenzelle
    Culture Type Säugetierzellkultur
    Form Kryokonserviert
    Spezies Human
    Spenderquelle Einzelner Spender
    Anzahl Zellen 4 bis 8 x 10^6
    Produktlinie Gibco
    Produkttyp Hepatozyt
    Menge 1 Röhrchen

    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt