missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Pleiotrophin/PTN ELISA Kit

Artikelnummer. 17135149
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17135149

Marke: Invitrogen™ EH370RBX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human Pleiotrophin/PTN quantitates human Pleiotrophin/PTN in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pleiotrophin/PTN.

Pleiotropin (PTN) ist ein 18-kDa-sezerniertes Heparin und Chondroitin bindendes Protein und ein regulatorisches Zytokin, das für die frühe Entwicklung von Blutgefäßen und Neuronen entscheidend ist. Hohe PTN-Serumspiegel werden mit einer Vielzahl von soliden Tumoren assoziiert. Es wurde gezeigt, dass Patienten mit multiplem Myelom (MM) auch erhöhte Serumspiegel dieses Proteins aufweisen. Die Expression dieses Proteins ist in normalen adulten Geweben sehr begrenzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer HARP; HBBM; HBBN; HB-GAM; HBGF8; HBGF-8; Hbnf; HBNF1; HBNF-1; Heparin-Affin-regulatorisches Peptid; Heparin-Affin-regulatorisches Protein; Heparin-Bindungsfaktor; Heparin-Bindungsfaktor 8; Heparin-Bindungsfaktor 8; Heparin-bindendes Wachstumsmolekül; Heparin-Bindungsfaktor Neurit-Outgrowth-Wachstumsfaktor; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor für Neurit-Faktor für Neurit-Outgrowth-Heparit-Outgrowth-Heparit-Heparit- OSF; OSF1; OSF-1; osteoblastischer Zellfaktor; osteoblast-spezifischer Faktor 1; Pleiotropin; Pleiotropin (Heparin-Bindungswachstumsfaktor 8, neuritischer Wachstumsfaktor 1); Pleiotropin (Heparin-Bindungsfaktor, Hbnf, in der Maus); Ptn
Assay-Bereich 1,3 bis 300 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,3 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P21246.
Gensymbol PTN
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Pleiotropin
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt