missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Pleiotrophin/PTN ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Pleiotrophin/PTN quantitates human Pleiotrophin/PTN in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Pleiotrophin/PTN.
Pleiotropin (PTN) ist ein 18-kDa-sezerniertes Heparin und Chondroitin bindendes Protein und ein regulatorisches Zytokin, das für die frühe Entwicklung von Blutgefäßen und Neuronen entscheidend ist. Hohe PTN-Serumspiegel werden mit einer Vielzahl von soliden Tumoren assoziiert. Es wurde gezeigt, dass Patienten mit multiplem Myelom (MM) auch erhöhte Serumspiegel dieses Proteins aufweisen. Die Expression dieses Proteins ist in normalen adulten Geweben sehr begrenzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | HARP; HBBM; HBBN; HB-GAM; HBGF8; HBGF-8; Hbnf; HBNF1; HBNF-1; Heparin-Affin-regulatorisches Peptid; Heparin-Affin-regulatorisches Protein; Heparin-Bindungsfaktor; Heparin-Bindungsfaktor 8; Heparin-Bindungsfaktor 8; Heparin-bindendes Wachstumsmolekül; Heparin-Bindungsfaktor Neurit-Outgrowth-Wachstumsfaktor; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor 1; Heparin-Bindungsfaktor für Neurit-Faktor für Neurit-Outgrowth-Heparit-Outgrowth-Heparit-Heparit- OSF; OSF1; OSF-1; osteoblastischer Zellfaktor; osteoblast-spezifischer Faktor 1; Pleiotropin; Pleiotropin (Heparin-Bindungswachstumsfaktor 8, neuritischer Wachstumsfaktor 1); Pleiotropin (Heparin-Bindungsfaktor, Hbnf, in der Maus); Ptn |
| Assay-Bereich | 1,3 bis 300 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1,3 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P21246. |
| Gensymbol | PTN |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur