missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human PMEL Antibody, Novus Biologicals™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-200087458
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30116899 100 μg 100 Mikrogramm
30116757 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30116899

Marke: R&D Systems MAB11470100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PMEL17/SILV Monoclonal antibody specifically detects PMEL17/SILV in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PMEL17/SILV
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 1067146
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 μg/mL, Immunocytochemistry 3-25 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details. *Small pack size (-SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P40967
Gen-Alias D12S53EP1, gp100, ME20, ME20M, ME20-M, melanocyte protein mel 17, Melanocyte protein Pmel 17, Melanocytes lineage-specific antigen GP100, Melanoma-associated ME20 antigen, melanosomal matrix protein17, PMEL17, PMEL17P100, premelanosome proteinME20M, SI, SIL, SILV, silver (mouse homolog) like, silver homolog (mouse), Silver locus protein homolog, silver, mouse, homolog of, SILVPmel17
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human PMEL, Lys25-Gln595, Accession # P40967
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6490
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.