missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human PMN-Elastase Platinum ELISA Kit, for in vitro diagnostic use
Beschreibung
Beinhaltet
- Aluminum pouch(es) with a Microwell Plate coated with polyclonal antibody to human PMN Elastase
- HRP-Conjugate anti-alpha1-PI polyclonal antibody, ready to use
- Human PMN Elastase Standard lyophilized, 10ng/mL upon reconstitution
- Control high, lyophilized
- Control low, lyophilized
- Sample Diluent
- Wash Buffer Concentrate (10x)
- Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
- Stop Solution (2M Hydrochloric acid)
- Adhesive Films
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Empfindlichkeit: | 1.98pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Menge | 96 Tests |
| Probenvolumen | 100 μL (1:100 prediluted) |
| Synonym | Elastase-2, Leukozyt-Elastase, Neutrophil-Elastase |
| Ziel | PMN Elastase |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?