Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humane PMN (Neutrophil)-Elastase
Artikelnummer. 15581857
Change view
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15581857 96 Tests 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 15581857
Marke: Invitrogen™ BMS269
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit polyklonalem Antikörper gegen humane PMN-Elastase
  • HRP-Konjugat polyklonaler Antikörper gegen alpha1-PI, gebrauchsfertig
  • Humane PMN-Elastase Standard, gefriergetrocknet, 10 ng/ml nach Rekonstitution
  • Kontrolle hoch, gefriergetrocknet
  • Kontrolle niedrig, gefriergetrocknet
  • Probenverdünnungsmittel
  • Waschpufferkonzentrat (10x)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (2M Salzsäurelösung )
  • Klebefolien
Sandwich-ELISA-Kit
Der Human PMN (neutrophil) Elastase ELISA quantifiziert Hu PMN (neutrophil) Elastase im Humanplasma, Exsudat, bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit, Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit und Samenplasma oder Zellkulturmedium. Der Assay erkennt ausschließlich natürliche und rekombinante PMN (neutrophil)-Elastase. Verfahrensprinzip Der Human PMN (neutrophil)-Elastase-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzym-Linked Immunosorbent-Assay) misst die Zielmenge, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Elastasen bilden eine Unterfamilie von Serinproteasen, die neben Elastin viele Proteine hydrolysieren. Der Mensch besitzt sechs Elastase-Gene, welche die strukturell ähnlichen Proteine Elastase 1, 2, 2A, 2B, 3A und 3B kodieren. Elastase 2 hydrolysiert Proteine innerhalb spezialisierter Neutrophillysomen, genannt Azurophil-Granulat, sowie Proteine der extrazellulären Matrix, die nach der Freisetzung von Proteinen aus aktivierten Neutrophilen auftreten. Elastase 2 kann bei degenerativen und entzündlichen Erkrankungen durch seine Proteolyse von Collagen-IV und Elastin der extrazellulären Matrix eine Rolle spielen. Dieses Protein degradiert das äußere Membranprotein A (OmpA) von E. coli sowie die Virulenzfaktoren von Bakterien wie Shigella, Salmonellen und Yersinia. Mutationen in diesem Gen sind mit zyklischer Neutropenie und schwerer angeborener Neutropenie (SCN) assoziiert. Dieses Gen wird mit anderen Serin-Protease-Gen-Familienmitgliedern, Azurocidin 1- und Proteinase 3-Genen, am Chromosom 19pter geclustert. Alle 3 Gene werden koordiniert exprimiert und ihre Proteinprodukte werden während der Neutrophilen-Differenzierung in Azurophil-Granulate verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer Gehäuse P08246
Assay-Bereich 0.16 bis 10.0 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,98 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Lavageflüssigkeit, Plasma, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 1991
Gensymbol ELA2, GE, HLE, HNE, NE, PMN-E, SCN1
Interassay-VK 5.6 %
Intraassay-VK 4.8 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 10 μl, Lavageflüssigkeit, 10 μl, Plasma, 10 μl, Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Elastase-2, Leukozyt-Elastase, Neutrophil-Elastase
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 Std 20 Min
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke