Beschreibung
Menschliches Podoplanin-Set ELISA – Intrazellulär
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q86YL7 |
| Assay-Bereich | 25 bis 1600 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7 pg/mL |
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Nachweisbare Analyten | PDPN (Podoplanin) |
| Assay | Menschliches Podoplanin-Set ELISA – Intrazellulär |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich-ELISA-Kit |
| Produkttyp | Sandwich ELISA |
| Probentyp | Zelllysate |
| Ausreichend für | 10 x 96 Tests |
| Mehr anzeigen |