missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Primate IL-17/IL-17A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18750539
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18750539 25 μg 25 Mikrogramm
18771299 100 μg 100 Mikrogramm
18795538 500 μg 500 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18750539

Marke: R&D Systems MAB317SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 18 publications

IL-17/IL-17A Monoclonal specifically detects IL-17/IL-17A in Human, Primate samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-17/IL-17A
Anwendungen Immunoprecipitation, Neutralization, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 41809
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoprecipitation 3 ug/100 ug cell lysate, Neutralization 1-3 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q16552
Gen-Alias CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A
Gensymbole IL17A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IL-17 Ile20-Ala155 Accession # Q16552
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3605
Testspezifität Detects human and primate IL-17 in direct ELISAs. In direct ELISAs, approximately 12% cross-reactivity with recombinant canine IL-17 is observed and 25%-50% reactivity with recombinant human (rh) IL-17A/IL-17F heterodimer is observed. No cross-reactivity with recombinant mouse IL-17, rhIL-17B, rhIL-17C, rhIL-17D, rhIL-17E, or rhIL-17F is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human, Primate
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.