missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Pro-Cathepsin B Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18190911
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18190911 500 μg 500 Mikrogramm
18799398 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18190911

Marke: R&D Systems MAB2176

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cathepsin B Monoclonal specifically detects Cathepsin B in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cathepsin B
Anwendungen Immunoprecipitation, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 155714
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoprecipitation 25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P07858
Gen-Alias APP secretase, APPS, cathepsin B, Cathepsin B1, CPSBamyloid precursor protein secretase, CTSB, cysteine protease, EC 3.4.22, EC 3.4.22.1
Gensymbole CTSB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Cathepsin B Arg18-Ile339 Accession # P07858
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1508
Testspezifität Detects human Cathepsin B. Does not cross-react with recombinant human Cathepsin A, C, D, E, L, S, V, X/Z/P, SA, or recombinant mouse Cathepsin B.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.