missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Progranulin/PGRN Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody has been used in 14 publications
Marke: R&D Systems AF2420
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Progranulin/PGRN Polyclonal specifically detects Progranulin/PGRN in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Knockout Validated.
Spezifikation
| Progranulin/PGRN | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| P28799 | |
| GRN | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Progranulin/PGRN Thr18-Leu593 Accession # P28799 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Progranulin/PGRN in direct ELISAs and Western blots. | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL | |
| Acrogranin, CLN11, GEP, GP88, granulin precursor, GRN, PCDGF, PEPI, PGRN, Proepithelin | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 2896 | |
| Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur