missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für humane Proprotein-Konvertase 9/PCSK9

Artikelnummer. 17747743
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17747743 10 x 96 Tests 10 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17747743

Marke: Invitrogen™ EH384RBX10

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sandwich-ELISA-Kit

PCSK9 kodiert eine Proprotein-Konvertase, die zur Proteinase K-Unterfamilie der sekretorischen Subtilase-Familie gehört. Dieses Protein wird als lösliches Zymogen synthetisiert, das im endoplasmatischen Retikulum eine autokatalytische intramolekulare Prozessierung durchläuft. Das Protein könnte als Proprotein-Konvertase fungieren. Das Protein spielt eine Rolle bei der Cholesterinhomeostase und könnte an der Differenzierung von kortikalen Neuronen beteiligt sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q8NBP7
Assay-Bereich 1,2 bis 300 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,2 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 255738
Gensymbol PCSK9
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte|Standard|Assay-Verdünnungskonzentrat|Biotinylierte Detektionsantikörper|SAV-HRP|Waschpuffer|Chromogen|Stopplösung|Klebeplatten-Abdeckungen, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Überstand, 50 μl|Serum, 50 μl|Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel PCSK9
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.