Learn More
Invitrogen™ Human PYY ELISA Kit
Artikelnummer. 17115169
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17115169 5 x 96 Tests 1 Stück
17104693 96 Tests 96 Stück
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115169
Marke: Invitrogen™ EH387RBX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human PYY quantitates human PYY in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PYY.
Peptid Tyrosin-Tyrosinamid (3-36) oder PYY (3-36) ist ein Hauptmetabolit des Darmhormons PYY und wird durch die Aktivität der Dipeptidylpeptidase IV auf PYY in Bürstensaum und Kreislauf produziert. PYY (3-36) ist ein potenter Inhibitor bei der Nahrungsaufnahme bei Ratten und Menschen, der selektiv auf den Y2-Rezeptor wirkt, um orexigenische NPY-Neuronen im Arcuatkern zu hemmen und so anorexigenische POMC-Neuronen zu enthemmen. Die anorexigenische Wirkung von PYY (3-36) ist additiv zu der des kosezernierten Darm-Hormons GLP-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer GHYY; Peptid-Tyrosin-Tyrosin; Peptid-Tyrosin-Tyrosin (YY); Peptid YY; Peptid YY (kartiert); Peptid YY(3-36); Peptid YY3-36; Peptid YY3-37; Peptid-YY; Prepro-PYY; PYY; PYY II; PYY1; PYY-1; PYY-2; PYYI; PYY-I; PYYII; PYY-II; RATGHYY; YY
Assay-Bereich 0,15 bis 10 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,15 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P10082.
Gensymbol Pyy
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel PYY
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min