Learn More
Invitrogen™ Human PYY ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human PYY quantitates human PYY in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human PYY.
Peptid Tyrosin-Tyrosinamid (3-36) oder PYY (3-36) ist ein Hauptmetabolit des Darmhormons PYY und wird durch die Aktivität der Dipeptidylpeptidase IV auf PYY in Bürstensaum und Kreislauf produziert. PYY (3-36) ist ein potenter Inhibitor bei der Nahrungsaufnahme bei Ratten und Menschen, der selektiv auf den Y2-Rezeptor wirkt, um orexigenische NPY-Neuronen im Arcuatkern zu hemmen und so anorexigenische POMC-Neuronen zu enthemmen. Die anorexigenische Wirkung von PYY (3-36) ist additiv zu der des kosezernierten Darm-Hormons GLP-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | GHYY; Peptid-Tyrosin-Tyrosin; Peptid-Tyrosin-Tyrosin (YY); Peptid YY; Peptid YY (kartiert); Peptid YY(3-36); Peptid YY3-36; Peptid YY3-37; Peptid-YY; Prepro-PYY; PYY; PYY II; PYY1; PYY-1; PYY-2; PYYI; PYY-I; PYYII; PYY-II; RATGHYY; YY |
| Assay-Bereich | 0,15 bis 10 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,15 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P10082. |
| Gensymbol | Pyy |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |