Learn More
Invitrogen™ Menschen RANTES unbeschichtetes ELISA-Kit mit Platten
Beschreibung
Das Menschen RANTES unbeschichtete ELISA-Kit enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISAs) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen des Menschen RANTES-Proteins. Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich. Funktionsprinzip der Methode ELISA sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Beta-Chemokin RANTES; CC-Chemokin; C-C-Motiv-Chemokin 5; C-C-Motiv-Chemokin-Ligand 5; CCL5; Chemokin (C-C-Motiv) Ligand 5; D17S136E; eoCP; Eosinophiles chemotaktisches Zytokin; MGC17164; MuRantes; OTTHUMP00000197106; RANTES; RANTES-Protein; RANTES(3-68); RANTES(4-68); bei Aktivierung reguliert, normalerweise von T-Zellen exprimiert und sezerniert; bei Aktivierung reguliert, normalerweise von T-Zellen exprimiert und vermutlich sezerniert; SCYA5; SIS d; SISd; SIS-delta; SISd; kleines induzierbares Zytokin A5; kleines induzierbares Zytokin Subfamilie A (Cys-Cys), Mitglied 5; kleines induzierbares Zytokin A5; T-Zell-spezifisches Protein P228; T-Zell-spezifisches Protein p288; T-Zell-spezifisches Protein RANTES; TCP228; Unbekannt (Protein für MGC: 127014) |
| Assay-Bereich | 46,9 bis 3000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | <46,9 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P13501. |
| Gensymbol | CCL5. |
| Kitinhalt | Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung einer Standardkurve und zur Kalibrierung vom Proben 10 x Beschichtungspuffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers Assaypuffer A Enzym: Vortitriertes Streptavidin-HRP-Konzentrat (100 x) Substrat: 1 x TMB-Lösungszertifikat für die Analyse: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards 96-Well-Platte: Corning Costar 9018 (im Lieferumfang von Produkt-Kat.- Nrn. enthalten, die auf -22, -76, -86 enden), Purified antibody, Detection Antibody: Pre-titrated, HRP-conjugated antibody, Standard: Recombinant protein for generating standard curve and calibrating samples, 10X Coating Buffer: Buffer for plating the Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT Diluent: Buffer for blocking and diluting the Detection Antibody and Enzyme, Substrate: 1X TMB Solution, Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86) |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.