Learn More
Proteintech™ Human/Ratte BDNF ELISA-Kit
Artikelnummer. 16861506 Alle ansehen Proteintech Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zielspezies:
Human, Ratte
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies Packungsgröße
16861506 Human, Ratte 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16861506 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE0009696T
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
KE00096 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das BDNF ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen endogener BDNF.
  • Der Assay erkennt Human BDNF. Ein für BDNF spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet. Das BDNF-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer weiterer für Human BDNF spezifischer biotinylierter Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Human BDNF-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz. Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Der vom Gehirn abgeleitete neurotrophische Faktor (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) als Mitglied der Neurotrophin-Familie der Wachstumsfaktoren wird im Zentralnervensystem breit exprimiert.
  • BDNF ist an zerebraler Morphogenese, synaptischer Plastizität und Lernmethoden, psychischer Gesundheit, degenerativen Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) und Energiestoffwechsel beteiligt.
  • BDNF wurde kürzlich als eines der vier wichtigsten pharmazeutischen Ziele bei neuropsychiatrischen Erkrankungen, einschließlich Depression und bipolarer Störung, identifiziert.
  • Darüber hinaus wird BDNF zunehmend als potenzieller therapeutischer Wirkstoff für neuroentwicklungsbedingte Erkrankungen wie das Rett-Syndrom betrachtet.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001137277
Assay-Bereich 12,5 bis 800 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,1 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human, Ratte
Gen-ID (Entrez) 627
Wirtsspezies Human, Ratte
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P23560/P23363
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human/Rat BDNF ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine