Learn More
Human RBFOX3/NeuN Antibody, Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
247.00 € - 572.00 €
Spezifikation
Antigen RBFOX3/NeuN
Klon 1094645
Verdünnung Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 25 μg/mL
Anwendungen Multiplex Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30484806
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB11665-100
100 μg
572.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30484815
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB11665-SP
25 μg
247.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
RBFOX3/NeuN Monoclonal antibody specifically detects RBFOX3/NeuN in Human samples. It is validated for Multiplex Immunofluorescence,Western Blot,Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
RBFOX3/NeuN
Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 25 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
FLJ56884, FLJ58356, Fox-1 homolog C, FOX3, FOX-3, hexaribonucleotide binding protein 3, HRNBP3, NeuN, neuN antigen, neuronal nuclei, neuronal nuclei antigen, RBFOX3, RNA binding protein fox-1 homolog 3, RNA binding protein, fox-1 homolog (C. elegans) 3, RNA binding protein, fox-1 homolog 3
Synthetic Peptide, Accession # A6NFN3
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Antibody
1094645
Multiplex Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
A6NFN3
146713
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.