Learn More
Invitrogen™ Human REEP2 Synthetic Peptide
Artikelnummer. 15389250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15389250 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15389250 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PEP0997
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 15 amino acids near the center of human REEP2. PEP-0997 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20883.
Mammalian odorant receptors require accessory proteins such as RTP1 and RTP2 for functional cell surface expression. Receptor expression-enhancing protein (REEP) family members are transmembrane proteins which interact with odorant receptor proteins and may enhance the odorant receptor responses to odorants. Recently studies have shown other chemosensory receptors such as bitter taste receptors are also influenced by RTP and REEP family members.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 51308
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9BRK0
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes REEP2
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gen-Alias C2orf19; C5orf19; LOC532432 protein; LOC682105; receptor accessory protein 2; receptor expression-enhancing protein 2; Reep2; SGC32445; SPG72; Yip2d
Gensymbol REEP2
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Lagerungspuffer PBS