Learn More
Proteintech™ Humanes Resistin ELISA-Kit
Artikelnummer. 16861566 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16861566 Human 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16861566 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE0015996T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE00159 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Das Resistin ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem Resistin.
  • Der Assay erkennt den Human Resistin. Ein für Resiin spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrotiterplatten vorgebeschichtet. Das Resistin-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Resistin spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Resistin-Protein zu erkennen. Für die Signalentwicklung wird Streptavidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
  • Resistin, ein cysteinreiches Hormon, das vor allem von Fettzellen in Nagetieren sezerniert wird, wurde mit Fettleibigkeit, Insulinresistenz und Diabetes in Verbindung gebracht.
  • Beim Menschen wird Resistin auch von Makrophagen sezerniert und fördert Entzündungen (PMID: 20148674).
  • Resistin moduliert die Synthese und Sekretion von wichtigen inflammatorischen Zytokinen wie TNF-α, IL-6 und IL12 in Makrophagen über einen vom Kernfaktor-kB (NF-kB) abhängigen Weg.
  • Angesichts des Zusammenhangs zwischen Entzündungen und Krebs wurde Resistin bald auf seine Rolle bei Krebs untersucht.
  • Es gab Beobachtungen, die seine mögliche Verwendung als diagnostischer Marker unterstützten, dessen Expressionsniveau sich auch bei Patienten in verschiedenen klinischen Stadien zu unterscheiden schien (PMID: 30317640).
  • Resistin wurde auch mit anderen Pathologien wie Atherosklerose in Verbindung gebracht (PMID: 15710760).
Spezifikation
Zugriffsnummer BC069302
Assay-Bereich 31,25 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 15,2 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 56729
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID Q9HD89
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human Resistin ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine