missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Ret Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18730988
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18730988 25 μg 25 Mikrogramm
18712528 100 μg 100 Mikrogramm
18712839 500 μg 500 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18730988

Marke: R&D Systems MAB718SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Ret Monoclonal specifically detects Ret in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ret
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 132507
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P07949
Gen-Alias CDHF12MTC1, CDHR16, EC 2.7.10, Hirschsprung disease 1, Hirschsprung disease), MEN2A, MEN2B, multiple endocrine neoplasia and medullary thyroid carcinoma 1, ret proto-oncogene, RET transforming sequence
Gensymbole RET
Wirtsspezies Mouse
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Ret/Fc Chimera Leu29-Arg635 Accession # P07949
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5979
Testspezifität Detects human Ret in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, 100% cross-reactivity with recombinant mouse Ret is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.