missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Rictor Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18746227
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18746227 25 μg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18746227

Marke: R&D Systems AF4598SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Rictor Polyclonal specifically detects Rictor in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rictor
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q6R327
Gen-Alias AVO3, AVO3 homolog, hAVO3, KIAA1999DKFZp686B11164, mAVO3, MGC39830, PIA, pianissimo, rapamycin-insensitive companion of mTOR, RPTOR independent companion of MTOR, complex 2, TORC2-specific protein AVO3
Gensymbole RICTOR
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Rictor Met1-Leu250 Accession # Q6R327
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 253260
Testspezifität Detects endogenous human Rictor in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.