missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- S100A8 und S100A9 (auch als MRP8 bzw. MRP14 bezeichnet) sind Ca2+-bindende Proteine der S100-Familie.
- Calprotectin, ist ein heterodimerisches Kalziumbindungsprotein, das aus S100A8- und S100A9-Untereinheiten besteht.
- Sie werden in einer Vielzahl von Zelltypen exprimiert und sind in myeloischen Zellen wie Neutrophilen, Monozyten, Keratinozyten und frühen Differenzierungsstadien von Makrophagen reichlich vorhanden.
- S100A8 und S100A9 haben sich bereits als entscheidend für die Entstehung von Entzündungen erwiesen.
- Erhöhte Werte von S100A8/S100A9 wurden bei Entzündungen, neoplastischen Tumorzellen und verschiedenen menschlichen Krebsarten nachgewiesen.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 62,5 bis 4000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 11,8 pg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485 |
| Nachweisverfahren | Sandwich ELISA, Doppelantikörper |
| Immunassay-Kit-Format | Beschichtetes ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Substrat | DAB |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 6279 |
| Wirtsspezies | Human |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 96TEST Human S100A8/S100A9 ELISA Kit
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?