Learn More
Invitrogen™ Human SAA4 (aa 25-63) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30210271
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30210271 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30210271
Marke: Invitrogen™ RP100823
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (59%), Rat (59%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-63819 (PA5-63819. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
SAA4 is a major acute phase reactant. It is an Apolipoprotein of the HDL complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P35542
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 6291
Name Human SAA4 (aa 25-63) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias amyloid A-5 protein; Constitutively expressed serum amyloid A protein; CSAA; C-SAA; Saa4; Saa-4; Saa5; Saa-5; serum amyloid A 4; serum amyloid A-4 protein; serum amyloid A4, constitutive
Gebräuchliche Bezeichnung SAA4
Gensymbol Saa4
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz FKEALQGVGDMGRAYWDIMISNHQNSNRYLYARGNYDAA
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining