missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human SAMHD1 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
SAMHD1 Monoclonal specifically detects SAMHD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SAMHD1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 883335 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | Q9Y3Z3 |
| Gen-Alias | AGS5, CHBL2, DCIP, DCIPMg11, Dendritic cell-derived IFNG-induced protein, EC 3.1.4.-, HDDC1, Monocyte protein 5, MOP5, MOP-5, MOP-5AGS5, SAM domain and HD domain 1, SAM domain and HD domain-containing protein 1, SBBI88 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?