missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA Kit

Artikelnummer. 17198865
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17198865 96 Tests 96 Stück
17124769 2 x 96 Tests 2 Stück
17114769 5 x 96 Tests 1 Stück
17108875 10 x 96 Tests 10 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17198865

Marke: Invitrogen™ BMS2323

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

The Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA is a serology assay that measures and quantitates immunoglobulin (Ig) antibodies against SARS-CoV-2 Spike (Trimer) in human serum or plasma. Principle of the method The Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Ig Total ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of Ig antibodies bound to SARS-CoV-2 Spike (Trimer). A trimerized Spike protein is pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, controls, including a high control that can be used as a standard are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) Spike protein. The wells are washed and Ig antibodies conjugated to HRP are added and will bind to any captured antibodies. The Ig Total antibody recognizes IgG, IgM and IgA. The wells are washed and a substrate solution is added that reacts with the enzyme complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of antibody present in the original specimen.

Es wurde jüngst nachgewiesen, dass SARS (Schweres akutes Atmungssyndrom) durch ein humanes Coronavirus verursacht wird. Humane Coronaviren sind die Hauptursache für Erkrankungen der oberen Atemwege, wie die allgemeine Erkältung, beim Menschen. Coronaviren sind positiv-strängige RNA-Viren, die die bisher größten viralen RNA-Genome aufweisen (27 bis 31 kb). Der erste Schritt bei einer Coronavirus-Infektion ist die Bindung des viralen Spike-Proteins, eines 139 kDa-Proteins, an bestimmte Rezeptoren auf Wirtszellen. Das Spike-Protein ist das wichtigste Oberflächenantigen des Coronavirus. Das glykosilierte Spike-Protein (wie auch das Nukleokapsid-Protein) kann in infizierten Zellkulturüberständen mit Antiseren von SARS-Patienten nachgewiesen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike-Protein; SARS-CoV-2
Assay-Bereich 62,5 bis 4000 Einheiten/ml
Assay-Empfindlichkeit: < 62,5 U/ml
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 5%
Intraassay-VK 4,3%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte hohe Kontrolle (Standard), Kalibrator (mittlere Kontrolle), Niedrige Kontrolle Anti-Ig Gesamt-HRP-Konjugat, Assay-Pufferkonzentrat, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Klebeplatten-Abdeckungen, High Control (standard), Calibrator (medium control), Low Control, Anti-Ig Total - HRP conjugate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate, Substrate solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 5 μl; Plasma, 5 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Protein
Prüfzeit 30 min
Gesamte Assay-Zeit 1 h 15 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.