Learn More
Invitrogen™ Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) IgM ELISA Kit
Beschreibung
Es wurde jüngst nachgewiesen, dass SARS (Schweres akutes Atmungssyndrom) durch ein humanes Coronavirus verursacht wird. Humane Coronaviren sind die Hauptursache für Erkrankungen der oberen Atemwege, wie die allgemeine Erkältung, beim Menschen. Coronaviren sind positiv-strängige RNA-Viren, die die bisher größten viralen RNA-Genome aufweisen (27 bis 31 kb). Der erste Schritt bei einer Coronavirus-Infektion ist die Bindung des viralen Spike-Proteins, eines 139 kDa-Proteins, an bestimmte Rezeptoren auf Wirtszellen. Das Spike-Protein ist das wichtigste Oberflächenantigen des Coronavirus. Das glykosilierte Spike-Protein (wie auch das Nukleokapsid-Protein) kann in infizierten Zellkulturüberständen mit Antiseren von SARS-Patienten nachgewiesen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 234 bis 15.000 Einheiten/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | < 234 Einheiten/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-Alias | Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike-Protein; SARS-CoV-2 |
| Interassay-VK | < 10 % |
| Intraassay-VK | < 10 % |
| Kitinhalt | Vorbeschichtete 96-Well-Platte, hohe Kontrolle (Standard), Kalibrator (mittlere Kontrolle), niedrige Kontrolle, IgM-HRP-Konjugat, Assaypufferkonzentrat, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, High Control (standard), Calibrator (medium control), Low Control, IgM - HRP conjugate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate, Substrate solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers |
| Mehr anzeigen |