missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SARS-CoV-2 Spike (Trimer) IgM ELISA Kit

Artikelnummer. p-7230683
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17144769

Marke: Invitrogen™ BMS2324TWO

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Es wurde jüngst nachgewiesen, dass SARS (Schweres akutes Atmungssyndrom) durch ein humanes Coronavirus verursacht wird. Humane Coronaviren sind die Hauptursache für Erkrankungen der oberen Atemwege, wie die allgemeine Erkältung, beim Menschen. Coronaviren sind positiv-strängige RNA-Viren, die die bisher größten viralen RNA-Genome aufweisen (27 bis 31 kb). Der erste Schritt bei einer Coronavirus-Infektion ist die Bindung des viralen Spike-Proteins, eines 139 kDa-Proteins, an bestimmte Rezeptoren auf Wirtszellen. Das Spike-Protein ist das wichtigste Oberflächenantigen des Coronavirus. Das glykosilierte Spike-Protein (wie auch das Nukleokapsid-Protein) kann in infizierten Zellkulturüberständen mit Antiseren von SARS-Patienten nachgewiesen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 234 bis 15.000 Einheiten/ml
Assay-Empfindlichkeit: < 234 Einheiten/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias Coronavirus; COVID; Covid 19; COVID19; COVID-19; SARS; SARS Coronavirus; SARS CoV; SARS CoV2; SARS CoV-2; SARS Spike-Protein; SARS-CoV-2
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, hohe Kontrolle (Standard), Kalibrator (mittlere Kontrolle), niedrige Kontrolle, IgM-HRP-Konjugat, Assaypufferkonzentrat, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, High Control (standard), Calibrator (medium control), Low Control, IgM - HRP conjugate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate, Substrate solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Serum, 5 μl; Plasma, 5 μl
Lagerungsbedingungen 2°bis 8 °C
Ziel SARS-CoV-2 Spike (Trimer) Protein
Prüfzeit 30 min
Gesamte Assay-Zeit 1 h 15 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt