missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eBioscience™ Human sCD163 Ready-SET-Go!

Artikelnummer. 15580867
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15580867

Marke: Invitrogen™ 885036022

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

  • Capture Antibody Concentrate
  • Detection Antibody Concentrate
  • Human sCD163 Srandard, lyophilized, 40ng/mL upon reconstitution
  • Phosphate Buffered Saline Concentrate (PBS)
  • Assay Buffer A Concentrate (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)

Specifically engineered for accurate and precise measurement of human sCD163 protein levels from samples including serum, plasma and cell culture supernatants. CD163 is the 130 kd monocyte/macrophage receptor for haptoglobin–haemoglobin complexes.

Human sCD163 Ready-SET-Go! ELISA Set contains the necessary reagents, standards, buffers and diluents for performing quantitative enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Empfindlichkeit: 0.3125ng/mL
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Menge 2 x 96 Tests
Synonym M130, Hemoglobin Scavenger Receptor, Macrophage marker
Ziel CD163

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt