Learn More
Gibco™ Human SCF Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human SCF is an 18.4 kDa polypeptide containing 165 amino acid residues, which corresponds to the sequence of the secreted soluble form of SCF. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P21583 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 4254 |
| Molekulargewicht | 18.4 kDa |
| Name | Human SCF |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |