missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SCFD1 (aa 133-257) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30198950
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30198950 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30198950 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP89027

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (98%), Rat (98%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-51966 (PA5-51966. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

The de novo synthesis of pyrimidine nucleotides is required for mammalian cells to proliferate. This gene encodes a trifunctional protein which is associated with the enzymatic activities of the first 3 enzymes in the 6-step pathway of pyrimidine biosynthesis: carbamoylphosphate synthetase (CPS II), aspartate transcarbamoylase, and dihydroorotase. This protein is regulated by the mitogen-activated protein kinase (MAPK) cascade, which indicates a direct link between activation of the MAPK cascade and de novo biosynthesis of pyrimidine nucleotides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q8WVM8
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 23256
Name Human SCFD1 (aa 133-257) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias 3110021P21Rik; C14orf163; FKSG23; KIAA0917; Ra410; rSly1; Scfd1; Sec1 family domain containing 1; sec1 family domain-containing protein 1; Sly1; SLY1 homolog; Sly1p; STXBP1L2; Syntaxin-binding protein 1-like 2; vesicle transport-related protein; vesicle transport-related protein Ra410
Gebräuchliche Bezeichnung SCFD1
Gensymbol SCFD1
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz AALAASAVTQVAKVFDQYLNFITLEDDMFVLCNQNKELVSYRAINRPDITDTEMETVMDTIVDSLFCFFVTLGAVPIIRCSRGTAAEMVAVKLDKKLRENLRDARNSLFTGDTLGAGQFSFQRPL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.