Learn More
Invitrogen™ Humanes SCUBE3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15245379
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15245379 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15245379
Marke: Invitrogen™ PEP1469
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
SCUBE3 Synthetisches Peptid, PEP-1469, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem SCUBE3 überein. PEP-1469 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34427 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 222663
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q8IX30
Gebräuchliche Bezeichnung Human SCUBE3
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol SCUBE3
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS