missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Serum Albumin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (101), HRP

Beschreibung
Human Serum Albumin Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
Albumin is a soluble, monomeric protein with a molecular weight of approximately 65-67 kDa that comprises about one-half of the blood serum protein. Human serum albumin (HAS) is the most abundant protein in human blood plasma, and has a serum half-life of approximately 20 days. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular, unglycosylated serum protein synthesized in the liver as pre-pro-albumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough 'produce the secreted albumin. Serum albumin has a good binding capacity for water, Ca(2+), Na(+), K(+), fatty acids, hormones, bilirubin and drugs. The main function of albumin is the regulation of the colloidal osmotic pressure of blood.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Human Serum Albumin |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Klon | 101 |
| Konzentration | 0.69 mg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative |
| Gen | ALB |
| Gen-Zugriffsnummer | P02768 |
| Gen-Alias | Alb; Alb1; Alb-1; albumin; albumin (32 AA); albumin (AA 34); albumin 1; Albza; ANALBA; cell growth inhibiting protein 42; DKFZp779N1935; FDAH; GIG20; GIG42; growth-inhibiting protein 20; PRO0883; PRO0903; PRO1341; PRO1708; PRO2044; PRO2619; PRO2675; Serum albumin; UNQ696/PRO1341 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?