Learn More
Invitrogen™ Humanes SHISA3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15225499
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15225499
Marke: Invitrogen™ PEP1570
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
SHISA3 Synthetisches Peptid, PEP-1570, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem SHISA3 überein. PEP-1570 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34527 verwendet werden. Zur Verwendung als Blockierungspeptid im Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen wie den Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 152573
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer A0PJX4
Gebräuchliche Bezeichnung Human SHISA3
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol SHISA3
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS