missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ICAM-1 (löslich) Human Instant ELISA™ Kit

Artikelnummer. 15511507
Change view
Click to view available options
Menge:
128 Tests
Packungsgröße:
128 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15511507 128 Tests 128 Tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15511507

Marke: Invitrogen™ BMS201INST

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern (murin) gegen humane sICAM-1, Probenverdünnungsmittel und HRP-Konjugat (monoklonaler (murin) Anti-sICAM-1-Antikörper), gefriergetrocknet
  • Aluminiumbeutel mit einer humanen sICAM-1 Standardkurve (farbig)
  • Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Probenverdünnungsmittel (Anwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
  • Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
  • Klebefolien für Mikrotiterplatten

Instant ELISA-Kit

Der Human Soluble Intercellular Adhesion Molecule 1 (Hu sICAM-1)-ELISA quantifiziert Hu SICAM-1 in Humanserum, Plasma, Zellkulturüberständen, Urin, Fruchtwasser, Galle oder anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu SICAM-1. Verfahrensprinzip Der Human sICAM1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Ziels, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.

ICAM-1 (CD54) ist ein einkettiges integrales Typ-1-Membranglykoprotein mit 85 bis 110 kDa, das eine extrazelluläre Domäne von fünf Immunoglobulin-Superfamilien-Wiederholungen, eine Transmembranregion und eine cytoplasmatische Domäne aufweist. ICAM-1 hat 7 potenzielle N-verknüpfte Glykosylierungsstellen und weist eine beträchtliche Aminosäurehomologie mit ICAM-3 (CD50) und ICAM-2 (CD102) auf. ICAM-1 bindet an Integrine des Typs CD11a/CD18 (Leukozyten-Adhäsionsmolekül, LFA-1) oder CD11b/CD18 (Mac-1) und wird vom Rhinovirus als Rezeptor genutzt. ICAM-1 wird durch aktivierte endotheliale Zellen exprimiert und auf Epithelzellen, Fibroblasten, Chondrozyten, B-Lymphozyten, T-Lymphozyten (niedrig), Monozyten, Makrophagen, dendritischen Zellen und Neutrophilen mit niedrigeren Werten, die bei Entzündungen zunehmen, nachgewiesen. ICAM-1 wird auch in einigen Karzinom- und Melanomzellen nachgewiesen. Lösliches ICAM-1 ist im Plasma nachweisbar und ist bei Patienten mit verschiedenen entzündlichen Syndromen erhöht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Gehäuse P05362
Assay-Bereich 1.56 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,17 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Fruchtwasser, Galle, Plasma, Serum, Überstand, Urin
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3383
Gensymbol BB2, CD54, P3.58
Interassay-VK 12.9 %
Intraassay-VK 9.5 %
Kitinhalt Antikörpernachweis, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Lyophilisiert, Lysepuffer 10x, Proben-Verdünnungsmedium, Standardkurvenstreifen, Stopplösung, Substratlösung, Stopplösung, Waschpufferkonzentrat, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 128 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Fruchtwasser, 10 μl; Galle, 10 μl; Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl; Urin, 10 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Synonym Interzelluläres Adhäsionsmolekül 1, CD54-Antigen
Ziel Human
Prüfzeit 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.