missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Siglec-3/CD33 (Research Grade Gemtuzumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18731778
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18731778 25 μg 25 Mikrogramm
18723139 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18731778

Marke: R&D Systems MAB9635SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

Siglec-3/CD33 Monoclonal specifically detects Siglec-3/CD33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Siglec-3/CD33
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu9a
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.25μg/106 cells, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias CD33, CD33 antigen, CD33 antigen (gp67), CD33 molecule, FLJ00391, gp67, myeloid cell surface antigen CD33, p67, sialic acid binding Ig-like lectin 3, Sialic acid-binding Ig-like lectin 3, Siglec3, SIGLEC-3, SIGLEC3gp67
Wirtsspezies Human
Immunogen Human Siglec-3/CD33
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 945
Testspezifität Detects human Siglec-3/CD33 based on Gemtuzumab therapeutic antibody. This non-therapeutic antibody uses the same variable region sequence as the therapeutic antibody Gemtuzumab. This product is for research use only.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.