Learn More
Abcam Menschliche SIGMAR1 (Sigma1-Rezeptor) Knockout-HEK-293T-Zelllinie
Artikelnummer. 32141350 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32141350 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32141350 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2666192x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SIGMAR1 KO-Zelllinie, die bestellt werden kann. KO validiert durch Western Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 4 bp Deletion in Exon 1. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: wähle 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen. Nur Knocko bestellen...
SIGMAR1 KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert durch Western Blot. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 4 bp Deletion in Exon 1. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: Wählen Sie 1000000 Zellen/Fläschchen aus.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO