Learn More
Invitrogen™ Instant ELISA™ Kit, human, für CD25/IL-2R (löslich)
Beschreibung
Beinhaltet
- Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern (murin) gegen humanes sIL-2R, Probenverdünnungsmittel und HRP-Konjugat (monoklonaler (murin) Anti-sIL-2R-Antikörper, gefriergetrocknet
- Aluminiumbeutel mit einer Human-sIL-2R-Standardkurve (farbig)
- Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
- Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
- Probenverdünnungsmittel (Anwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
- Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
- Klebefolien für Mikrotiterplatte
Der ELISA für löslichen Human-CD25/Interleukin-2-Rezeptor (Hu-sCD25/IL-2R quantifiziert Hu-sCD25/IL-2R in Humanserum, -plasma, -zellkulturüberständen oder anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-sCD25/IL-2R. Prinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-sCD25/IL-2R misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse P01589 |
| Assay-Bereich | 0.31 bis 20.0 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,21 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand, Urin |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3559 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke