Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes sIL-2R
Für den quantitativen Nachweis von humanem sIL-2R.
Marke:  Invitrogen™ BMS2122
Artikelnummer. 15531677
  • 716.00 € / 96 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Anti-Human-sIL-2R-Antikörper
HRP-konjugierter monoklonaler Anti-Human-sIL-2R-Antikörper
Hu-IL-2R-Standard, gefriergetrocknet, 40 ng/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Klebefolien
Beschreibung
Beschreibung
The Human Soluble Interleukin 2 Receptor/CD25 (Hu IL-2R) ELISA quantitates Hu IL-2R in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-2R. Principle of the method The Human IL-2R solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Nur für Forschungszwecke