Learn More
Invitrogen™ Instant ELISA™-Kit, human, für IL-6-Rezeptor (löslich)
Artikelnummer. 15561687
Click to view available options
Menge:
128 Tests
Packungsgröße:
128 Tests
Artikelnummer. 15561687
Marke: Invitrogen™ BMS214INST
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern (murin) gegen humanes sIL-6R und HRP-Konjugat (monoklonaler Antikörper gegen sIL-6R (murin), gefriergetrocknet
  • Aluminiumbeutel mit einer humanen sIL-6R-Standardkurve (farbig)
  • Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Assaypufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
  • Gefriergetrocknete Kontrolle
  • Klebefolien für Mikrotiterplatten
Instant ELISA-Kit
Der ELISA für löslichen Human-Interleukin-6-Rezeptor (Hu-sIL-6R) quantifiziert Hu-sIL-6R in Humanserum, -plasma, -zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürlichen und rekombinanten Hu-sIL-6R. Prinzip der Methode Der Human sICAM1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Ziels, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IL6R (Interleukin-6-Rezeptor, Untereinheit alpha) ist ein Teil des Rezeptors für Interleukin 6. Der IL-6-Rezeptor-Komplex besteht aus zwei Membranglykoproteinen: Dem Niederaffinitätsrezeptor und dem Signaltransduktionsteil. Die dysregulierte Produktion von IL6 und dieser Rezeptor sind in die Pathogenese vieler Krankheiten wie multiples Myelom, Autoimmunerkrankungen und Prostatakrebs verwickelt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P08887
Assay-Bereich 78 bis 5,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,01 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Fruchtwasser, Plasma, Serum, Überstand, Urin
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3570
Gensymbol CD126, IL-6R-1, IL-6RA, IL6QA, IL6RQ, gp80, IL6R
Interassay-VK 8.4 %
Intraassay-VK 6.8 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Proben-Verdünnungsmedium, Standardkurvenstreifen, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Nachweisantikörper, Stopplösung, Lysepuffer 10x, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 128 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Fruchtwasser, 10 μl; Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl; Urin, 10 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Synonym CD126, Membranglykoprotein 80
Ziel Human
Prüfzeit 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke