missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SIRP alpha/CD172a Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18022612
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18022612 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18022612 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF4546

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

SIRP alpha/CD172a Polyclonal specifically detects SIRP alpha/CD172a in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SIRP alpha/CD172a
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 50 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer P78324
Gen-Alias Bit, BITbrain-immunoglobulin-like molecule with tyrosine-based activation motifs, Brain Ig-like molecule with tyrosine-based activation motifs, CD172 antigen-like family member A, CD172a, CD172a antigen, Inhibitory receptor SHPS-1, Macrophage fusion receptor, MFR, MFRtyrosine phosphatase SHP substrate 1, MYD1, MYD-1, MyD-1 antigen, P84, protein tyrosine phosphatase, non-receptor type substrate 1, PTPNS1, SHP substrate 1, SHPS1, SHPS-1, SHPS1CD172A, signal-regulatory protein alpha, Signal-regulatory protein alpha-1, Signal-regulatory protein alpha-2, Signal-regulatory protein alpha-3, SIRPA, SIRPalpha, SIRP-ALPHA-1, Sirp-alpha-2, SIRPalpha2, Sirp-alpha-3, SIRPtyrosine-protein phosphatase non-receptor type substrate 1
Gensymbole SIRPA
Wirtsspezies Sheep
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human SIRP alpha/CD172a Gly27-Asn370 Accession # P78324
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140885
Testspezifität Detects human SIRP alpha/CD172a in Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.