Learn More
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32153302 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32153302 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2591141Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: SIVA1 (SIVA) knockout HEK-293T