Learn More
Abcam Menschliche SLC35A4 Knockout-HEK-293T-Zelllinie
Artikelnummer. 32141153 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32141153 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32141153 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2665412x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
SLC35A4 KO-Zelllinie bestellbar. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 1 bp Einfügung in Exon 3 und Einfügen der Auswahlkassette in Exon 3 erreicht. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen aus...
SLC35A4 KO-Zelllinie bestellbar. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 1 bp Einsetzen in Exon 3 und Einsetzen der Auswahlkassette in Exon 3 erreicht. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: 2 x 1000000 Zellen/Fläschchen auswählen. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: 1000000 Zellen/Fläschchen auswählen.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifikationer
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.