missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human SLC7A6 (NP_001070253) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18798458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18798458 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18798458 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC1375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00 €
    322.35 € / 10 Mikrogramm
    Sparen 18.65 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.

The Human SLC7A6 (NP_001070253) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for SLC7A6, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The SLC7A6 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Bestellinformation

Ships at ambient temperature

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gen SLC7A6
Zugriffsnummer NP_001070253
Konzentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Zusammensetzung cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.48
Einsatztyp 1561bp
Gen-ID (Entrez) 9057
Gen-Alias Y+L amino acid transporter 2, LAT-2, LAT3, solute carrier family 7 (amino acid transporter light chain, y+L system), member 6, y+LAT-2, Y+LAT2
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg

For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.