Learn More
Invitrogen™ Humanes SLITRK3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Beschreibung
Slitrk3 synthetisches Peptid, PEP-0594 von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 17 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Slitrk3 überein. PEP-0594 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20474 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 22865 |
| Spezies | Human |
| Reinigungsverfahren | gereinigt |
| Zugriffsnummer | O94933 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Humanes SLITRK3 |
| Konzentration | 200 μg/ml |
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Synthetisches Peptid |
| Format | Flüssig |
| Zusammensetzung | PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 |
| Mehr anzeigen |