Beschreibung
SNCA KO Zelllinie ist bestellbar. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 42 bp Deletion in Exon 2 und Intron 2-3, zerstört Spender-Splicing-Stelle und Lead zum Stopp-Codon. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wähle 2 x 1000000 Zellen/Phiole aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: 1000000 Zellen/Fläschchen auswählen.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1.000.000 Zellen |
| Kennzeichnung | RUO |