missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SOX17 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18082932
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18082932 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18082932

Marke: R&D Systems AF1924

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

SOX17 Polyclonal specifically detects SOX17 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SOX17
Anwendungen ChIP Assay, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 to 2 μg/mL, Simple Western 10 μg/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 5 μg/5 x 106 cells, Immunocytochemistry 5 to 15 μg/mL
Gen-Zugriffsnummer Q9H6I2
Gen-Alias FLJ22252, SRY (sex determining region Y)-box 17, SRY-related HMG-box transcription factor SOX17, transcription factor SOX-17, VUR3
Gensymbole SOX17
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human SOX17 Asp177-Val414 Accession # Q9H6I2
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64321
Testspezifität Detects human SOX17 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) SOX18 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.