missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human SPHK2 (aa 57-150) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30213194
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30213194 100 μl 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30213194

Marke: Invitrogen™ RP108873

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (88%), Rat (88%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

SPHK2, along with SPHK1, catalyzes the phosphorylation of sphingosine producing the signaling molecule sphingosine-1-phosphate (S1P). S1P signals through G-protein coupled receptors and controls diverse cellular processes. Inhibitors of SPHKs are viewed as potential therapeutics for the treatment of cancer. SPHK2 is an important signaling molecule with intra- and extracellular functions and has been implicated in regulating cell differentiation, calcium mobilization from intracellular stores, and apoptosis. The cell surface receptors for S1P are the EDG family of G protein-coupled receptors (S1P Receptors). These receptors couple to multiple G proteins (e.g. S1P1 couples to Gi whereas S1P2 and S1P3 couple to Gq, G13 in addition to Gi) and regulate a extremely wide raange of cellular events including cell motility, survival, apoptosis, migration and cell-cell interaction. Important roles for S1P have also been reported in regulation of cardiogenesis, vascular maturation, oocyte survival, immune cell trafficking, cells of the neuronal system and bone cells. S1P levels are regulated by the activity of Sphk (Sphk1 and Sphk2).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9NRA0
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 56848
Name Human SPHK2 (aa 57-150) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias C76851; SK 2; SK2; SK-2; Sphingosine kinase 2; sphingosine kinase type 2; Sphk2; SPK 2; SPK-2; Spk2, Sk2
Gebräuchliche Bezeichnung SPHK2
Gensymbol Sphk2
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz SYPARGPRFALTLTSQALHIQRLRPKPEARPRGGLVPLAEVSGCCTLRSRSPSDSAAYFCIYTYPRGRRGARRRATRTFRADGAATYEENRAEA
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.