Learn More
Invitrogen™ Humanes SPRED2, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Artikelnummer. 15378960
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15378960
Marke: Invitrogen™ PEP0745
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Synthetisches Peptid
Spred2 synthetisches Peptid, PEP-0745, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 13 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem Spred2 überein. PEP-0745 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5-20625 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene ID (Entrez) 200734
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q7Z698
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes SPRED2
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol SPRED2
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS