missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human SR-AI/MSR1 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
SR-AI/MSR Monoclonal specifically detects SR-AI/MSR in Human samples. It is validated for Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SR-AI/MSR |
| Anwendungen | Western Blot, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 351620 |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P21757 |
| Gen-Alias | CD204, CD204 antigen, Macrophage acetylated LDL receptor I and II, macrophage scavenger receptor 1, macrophage scavenger receptor type III, MSR1, phSR1, phSR2, SCARA1, SCARA1macrophage scavenger receptor types I and II, Scavenger receptor class A member 1, scavenger receptor class A, member 1, SR-A, SRAI |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?