Learn More
Human ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1 Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A Polyclonal specifically detects ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ST3 beta-Gal alpha-2,3-Sialyltransferase 1/ST3GAL1/SIAT4A |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 ug/mL |
| Gen-Zugriffsnummer | Q11201 |
| Gen-Alias | Alpha 2,3-ST 1, CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,3-sialyltransferase 1, DKFZp666E036, DKFZp779K2051, EC 2.4.99, EC 2.4.99.4, Gal-beta-1,3-GalNAc-alpha-2,3-sialyltransferase, Gal-NAc6S, Sialyltransferase 4A, sialyltransferase 4A (beta-galactosidase alpha-2,3-sialytransferase), sialyltransferase 4A (beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase), sialyltransferase 4A (beta-galactoside alpha-2,3-sialytransferase), SIAT4, SIAT4A, SIAT4-A, SIATFL, SIATFLFLJ36548, ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3Gal I, ST3GalA, ST3GalA.1MGC9183, ST3GalI, ST3GalIA, ST3GalIA1,Beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1, ST3O, ST3OST3GalA |
| Gensymbole | ST3GAL1 |
| Wirtsspezies | Sheep |
| Mehr anzeigen |